Key Documents
334448
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Granulometria
100 mesh (>=90%)
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)