NISTRM8850
Zeolite Y
NIST® RM 8850
Sinonimo/i:
Zeolite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 8850_cert
SRM 8850_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available with the certificate documenting NIST-certified reference mass fraction values for major components of Zeolite Y.
- Information mass fraction values of elements are provided.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Altre note
Sodium (Na), Aluminium (Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)