20301
Molecular Sieve, 5Å
45-60 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 45-60 mesh, bottle of 50 g
agenzia
suitable for USP/NF nitrogen
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 5A
Dimensione particelle
45-60 mesh
Dimensione pori
5 Å pore diameter
Densità
~0.72 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)