1134142
USP
R-Citalopram oxalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-Citalopram oxalate salt, (R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citalopram
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[C@]2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCN(C)C.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m1./s1
KTGRHKOEFSJQNS-VEIFNGETSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)