1134266
USP
Citalopram Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-6-CYANO-1(3H)-ISOBENZOFURANONE OXALATE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citalopram
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
- Citalopram Hydrobromide
- Citalopram Tablets
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3