1134277
USP
Citalopram Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Citalopram Related Compound D, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylamino)propyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citalopram
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Citalopram Hydrobromide
- Citalopram Oral Solution
- Escitalopram Oxalate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)