1134197
USP
Citalopram Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citalopram
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3