5.06238
Citalopram Hydrobromide
Sinonimo/i:
Citalopram hydrobromide, 5-HT Transporter Inhibitor, Citalopram, Celexa, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1.8 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
5-HT Transporter
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2