Key Documents
5.06188
Sigma-Aldrich
Sertraline Hydrochloride
Sinonimo/i:
Sertraline Hydrochloride, Serotonin (5-HT) Reuptake Inhibitor, Sertraline, Zoloft
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17Cl2N · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.23 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
3.3 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Descrizione generale
A very potent uptake inhibitor highly selective for serotonin (Ki = 3.3 nM). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Often used in studying major depressive disorders.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
5-HT uptake transporter
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Brunoni, R., et al. 2013. JAMA Psychiatry.70, 383.
Kobayashi, K., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharmacol.40, 481.
Heym, J., et al. 1988. J. Clin. Psychiatry.49 Suppl, 40.
Koe, K., et al. 1983. J. Pharmacol. Exp. Ther.226, 700.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3