1118394
USP
Chloroquine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
chloroquine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.