Documenti fondamentali
1118350
USP
Chloroquine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroqu​ine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
chloroquine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
tan
P. ebollizione
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
Punto di fusione
176-215.6 °F (80—102°C)
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Densità
1.14 g/cm3
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chloroquine Related Compound D is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Applicazioni
Chloroquine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Protocolli
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.