PHR1258
Chloroquine phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Chloroquine diphosphate salt, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
BP
EP
USP
traceable to USP 1118000
Tensione di vapore
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
Famiglia di API
chloroquine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)