BP1101
2-[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl] amino ethanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
BP
Famiglia di API
hydroxychloroquine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
BP
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Punto di fusione
238-241 °C
Solubilità
water: soluble
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BP1101 |