PHR2438
Chloroquine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4,7-Dichloroquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
Tensione di vapore
0.0000811 kPa ( 25 °C)
Famiglia di API
chloroquine
Forma fisica
crystalline
Confezionamento
pkg of 50 mg
Colore
white to brown
pH
3.86 (24.9 °C)
P. eboll.
298.4 °F (148°C)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)