1034512
USP
α-Amylcinnamyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Benzylidene-1-heptanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alpha-amylcinnamyl alcohol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC\C(CO)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
LIPHCKNQPJXUQF-SDNWHVSQSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)