44064
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol
analytical standard
Sinonimo/i:
Ebanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(C)\C=C/C1C(C(=CC1)C)(C)C)C
InChI
1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6-
RNLHVODSMDJCBR-VURMDHGXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)