Documenti fondamentali
Y0001995
Acido nicotinico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Beilstein:
109591
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
nicotinic acid
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
Densità
1.473 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Nicotinic acid for equipment qualification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)