PHR1276
Acido nicotinico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. N0700000
traceable to USP 1461003
Famiglia di API
nicotinic acid
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As a lipid-lowering agent, it helps in the prevention of coronary heart disease, carotid artery disease and other atherosclerotic vascular diseases.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protocolli
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid