BP1081
Cetirizine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cetirizine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)