Documenti fondamentali
PHL82667
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
InChI
1S/C18H16O9/c1-24-16-11(21)10-12(22)17(25-2)14(7-4-5-8(19)9(20)6-7)27-15(10)18(26-3)13(16)23/h4-6,19-21,23H,1-3H3
AOOSHVWNBJZOEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)