Documenti fondamentali
PHL84243
Neoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,7-Dihydroxyflavanone 7-glucoside, Liquiritigenin 7-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-5-6-13-14(24)8-15(29-16(13)7-12)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
HJBUYKZTEBZNSH-ZRWXNEIDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)