SMB01050
Licochalcone B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(E)-3-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 3,4,4′-trihydroxy-2-methoxychalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
286.28
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-16-11(5-9-14(19)15(16)20)4-8-13(18)10-2-6-12(17)7-3-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b8-4+
DRDRYGIIYOPBBZ-XBXARRHUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3