I3766
Isoliquiritigenin
powder
Sinonimo/i:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
yellow to orange
Solubilità
H2O: <0.1 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Alox5(25290)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a bone morphogenetic protein (BMP) agonist in zebrafish embryos
- as a guanylyl cyclase activator in zebrafish embryos
- to test its antitumor and antiviral effects against Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.