SMB01082
Licochalcone C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(E)-3-[4-hydroxy-2-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2-methoxy-3-prenylchalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
338.4
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)4-11-18-20(24)13-8-16(21(18)25-3)7-12-19(23)15-5-9-17(22)10-6-15/h4-10,12-13,22,24H,11H2,1-3H3/b12-7+
WBDNTJSRHDSPSR-KPKJPENVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3