Documenti fondamentali
SCP0056
Sigma-Aldrich
[Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C92H134N24O21S1
Peso molecolare:
1944.26
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Biotinyl-e-Ahx-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-Phenylalanine-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Applicazioni
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)