Documenti fondamentali
PHL82675
4′,5,7-Trihydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Sarothrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-16-11(20)10-12(21)17(24-2)14(8-4-6-9(19)7-5-8)26-15(10)18(25-3)13(16)22/h4-7,19-20,22H,1-3H3
KHZSFBNUQVEEQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)