Documenti fondamentali
PHL82674
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.34
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3cc(c(cc3)O)OC)OC
InChI
1S/C19H18O9/c1-24-10-7-8(5-6-9(10)20)15-18(26-3)13(22)11-12(21)17(25-2)14(23)19(27-4)16(11)28-15/h5-7,20-21,23H,1-4H3
DEQJJTUOVGHXHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)