BP756
N-p-Chlorobenzoyltyramine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bezafibrate
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(NCCC2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
ZTLWJYCDAXUIBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)