Documenti fondamentali
BP526
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clemastine
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.4713 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clemastine Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    CorrosionExclamation mark
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    10 - Combustible liquids
    WGK 3
    Punto d’infiammabilità (°F)
    183.2 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    84 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)