C2223000
Clemastine fumarate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Clemastine fumarate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clemastine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)