Z176052
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel
Raccordi
CGA Inlet for 180M/110F
Descrizione generale
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z176052-1EA | 4061833303740 |