Documenti fondamentali
30743-M
Sigma-Aldrich
Acido solforico
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
95.0-97.0%
Stato
liquid
Impurezze
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.000005%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.005 ppm
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
L′acido solforico può essere impiegato nella determinazione per via colorimetrica del mercurio in campioni di acqua.
Confezionamento
In flaconi in PE; disponibili anche flaconi in PE neri (n. di materiale con suffisso PEBL); flaconi in vetro (n. di materiale con suffisso *-GL); contenitore in PE (n. di materiale con suffisso *-H)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)