Documenti fondamentali
139513
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4713 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)