Documenti fondamentali
40156
Supelco
Pentachloronitrobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 508,508A,8080,8081,8082,508.1
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Peptone suitable for microbiology
Millipore
70172
Peptone
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
Gel di silice
Nystatin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6261
Nystatin
Ting Xu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(10), 3764-3770 (2007-04-26)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for pentachloronitrobenzene (PCNB), a fungicide and chemical intermediate, was developed using a polyclonal antiserum produced against a hapten-protein conjugate of pentachlorophenoxypropionic acid-bovine serum albumin (BSA). An indirect competitive ELISA of PCNB showed an IC50
Eva Holt et al.
Chemosphere, 88(3), 364-370 (2012-04-21)
Chlorinated pesticides can contain impurities of dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs), and their precursors, as a result of various manufacturing processes and conditions. As precursor formation of PCDD/Fs can also be mediated by ultraviolet light (UV), this study investigated whether PCDD/Fs
Theodore P Klupinski et al.
Environmental science & technology, 38(16), 4353-4360 (2004-09-24)
Pentachloronitrobenzene is a fungicide that is degraded in anoxic soils and sediments through unknown processes that are often thought to be biologically mediated. The present research describes the kinetics for the abiotic reduction of this compound in aqueous Fe(II)/goethite systems
J Alexandra Hakala et al.
Environmental science & technology, 41(21), 7337-7342 (2007-11-30)
Nitroaromatic pesticides (NAPs) are hydrophobic contaminants that can accumulate in sediments by the deposition of suspended solids from surface waters. Fe(II) and dissolved organic matter (DOM), present in suboxic and anoxic zones of freshwater sediments, can transform NAPs in natural
H Huang
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 24(4), 239-241 (2003-02-18)
Residues of organic chloride pesticide were separated and detected successfully with high performance capillary column and high sensitive electron capture detector, such as hexachloro-cyclohexane, dichloro-diphenyl-trichloroethane, pentachloronitrobenzene. The method can be used for the determination of residues of organic chloride pesticide
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)