Documenti fondamentali
D201154
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate
≥99.5%
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, DOP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Beilstein:
1890696
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>16 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 93 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
oil
Temp. autoaccensione
734 °F
Impurezze
≤0.05% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
384 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for acidity (
<=0.003%as phthalic acid
)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dioctyl phthalate is a non-volatile solvent mainly used as a plasticizer for polymers such as polyvinyl chloride (PVC), polystyrene (PS) and polyisoprene (PI).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Dynamic mechanical behavior of the dioctyl phthalate plasticized polyvinyl chloride?epoxidized soya bean oil.
Semsarzadeh MA
European Polymer Journal, 38(2), 351-358 (2002)
Shear effects on solvated block copolymer lamellae: Polystyrene-polyisoprene in dioctyl phthalate.
Balsara NP
Physical Review Letters, 72(3), 360-360 (1994)
Minjeong Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 26(5), 512-519 (2018-08-07)
Phthalates widely used in the manufacture of plastics have deeply penetrated into our everyday lives. Recently, a concern over the toxicity of phthalates on thyroid, has been raised but in most of cases, the doses employed were unrealistically high. To
Zhi-Ping Du et al.
Toxicology and applied pharmacology, 394, 114960-114960 (2020-03-24)
During pregnancy, fetal thyroid hormones (THs) are dependent on maternal placental transport and their physiological level is crucial for normal fetal neurodevelopment. Earlier research has shown that Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) disrupts thyroid function and THs homeostasis in pregnant women and
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(34), 13122-13135 (2014-07-22)
Eighteen Mn complexes with N-donor and carboxylate ligands have been synthesized and characterized. Three Mn complexes among them are new and are reported for the first time. The reactions of oxygen evolution in the presence of oxone (2KHSO5·KHSO4·K2SO4) and cerium(iv)