Key Documents
47994
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 506
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Bis(2-ethylhexyl) phthalate belongs to the class of phthalate esters, released in the environment through volatilization and leaching from plastics and other sources. It is extensively used as an additive for the manufacturing of polyvinyl chloride (PVC) plastics.
Applicazioni
Bis(2-ethylhexyl) phthalate may be used as a reference standard for the quantification of the analyte in milk samples and water samples using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Development of a headspace solid-phase microextraction method combined with gas chromatography mass spectrometry for the determination of phthalate esters in cow milk
Feng L-Y, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 41-48 (2005)
Development of a solid-phase microextraction method for the determination of phthalic acid esters in water.
Prokupkova G, et al.
Analytica Chimica Acta, 457(2), 211-223 (2002)
Xi-Feng Zhang et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 54(5), 354-361 (2013-04-30)
Diethylhexyl phthalate (DEHP) is an estrogen-like compound widely used as a commercial plasticizer and present in medical devices, tubing, food containers and packaging. It is considered an endocrine disruptor and studies on experimental animals showed that exposure to DEHP can
Xue-Feng Huang et al.
PloS one, 7(11), e50465-e50465 (2012-12-12)
The present study was undertaken to determine the reproductive hazards of Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) on mouse spermatozoa and embryos in vitro and genomic changes in vivo. Direct low-level DEHP exposure (1 μg/ml) on spermatozoa and embryos was investigated by in vitro
Pinar Erkekoglu et al.
Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer, 31(2), 143-153 (2012-12-12)
This study was designed to investigate the effects of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) on thyroid hormone levels and oxidant/antioxidant parameters in the rat and to evaluate the effects of selenium status. Selenium deficiency was produced by feeding 3-week-old Sprague-Dawley rats with