Documenti fondamentali
48613
Supelco
1,2–Dichloroethane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2−Dichloroethane is a chlorinated hydrocarbon, which is produced in highest volumes compared to any other chlorinated derivatives of hydrocarbons.
Applicazioni
1,2−Dichloroethane may be used as a reference standard for the determination of the analyte in water by automated purge and trap (PT) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and in pharmaceutical products by headspace-programmed temperature vaporization-fast GC-MS and in municipal wastewater by headspace−solid phase microextraction−gas chromatography (HS-SPME-GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Propanolo ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-Propanolo
Evidence of Substantial Carbon Isotope Fractionation among Substrate, Inorganic Carbon, and Biomass during Aerobic Mineralization of 1, 2-Dichloroethane byXanthobacter autotrophicus
Hunkeler D and Aravena R
Applied and Environmental Microbiology, 66(11), 4870-44876 (2000)
Analysis of class 1 residual solvents in pharmaceuticals using headspace-programmed temperature vaporization-fast gas chromatography -mass spectrometry
Pavon JLP, et al.
Journal of Chromatography A, 1141(1), 123-1130 (2007)
Determination of chlorinated volatile organic compounds in water and municipal wastewater using headspace -solid phase microextraction -gas chromatography
Antoniou CV, et al.
Journal of Chromatography A, 1132(1-2), 310-3314 (2006)
Multicomponent analysis of volatile organic compounds in water by automated purge and trap coupled to gas chromatography -mass spectrometry
Martinez E, et al.
Journal of Chromatography A, 959(1-2), 181-1190 (2002)
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like