Documenti fondamentali
CRM47525
Supelco
(±)-Geosmin and 2-Methylisoborneol Solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Drinking Water Odor Standards, Odor Standards
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
(±)-Geosmin and 2-Methylisoborneol are two non-toxic compounds responsible for the earthy and musty odor of water and soil. They are the secondary off-flavor metabolites produced by algae and bacteria under organic and aerobic conditions.
Applicazioni
The CRM can also be used as follows:
  • Determination of geosmin and 2-methylisoborneol (2-MIB) in recirculating aquaculture systems (RAS) by stir bar sorptive extraction (SBSE) coupled with liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometric (LC-APCI-MS) detection
  • Detection of geosmin and 2-methylisoborneol in 100 cyanobacterial strains using solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS)
  • Simultaneous analysis of 51 odor-causing compounds in drinking water samples by liquid-liquid extraction (LLE) coupled with gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)
  • Optimization of a headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) method for the quantification of off-flavor compounds in wine samples
  • Development and validation of a gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method to measure off-flavor odorants in cork stopper samples following their headspace solid-phase microextraction using divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) coated fibers
Altre note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM475254061833542408