308501
Benzyl butyl phthalate
98%
Sinonimo/i:
Butyl Benzyl Pthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
10.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.16 mmHg ( 150 °C)
Saggio
98%
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
450 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
Categorie correlate
Applicazioni
- Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
308501-1L | 4061837812187 |
308501-250ML | 4061826674734 |
308501-5ML | 4061826674758 |