36736
Dibutilftalato
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
n-butil ftalato, DBP, Estere dibutilico dell’acido ftalico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
9.6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 147 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
756 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
0.47 %, 236 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
367.7 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186.5 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.