Key Documents
CRM42187
Supelco
Quintozene
certified reference material
Sinonimo/i:
Pentachloronitrobenzene, PCNB, Quintozene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Cl5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Beilstein:
1914324
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Forma fisica
needles
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)