37007
Iminoctadine triacetate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N″′-(Iminodi-8,1-octanediyl)bisguanidine triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7.3C2H4O2/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;3*1-2(3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);3*1H3,(H,3,4)
FKWDSATZSMJRLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?