N6261
Nystatin
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nystatin, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
Potenza
≥4,400 per mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: insoluble
Spettro attività antibiotica
fungi
yeast
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for the treatment of human macrophage cell line U937, to study the effect of nystatin on the production of IL-8 (interleukin 8) by silver nanoparticle-treated U937 cell line
- to determine its effect on intracellular accumulation of OxLDL (oxidized low density lipoprotein) mediated by SR-BI (scavenger receptor class B type I) in COS-7 cell line
- as a lipid raft modulator on mice macrophages to study the relationship between increased number of lipid rafts and the heightened response of TNF-α (tumor necrosis factor)
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: Nystatin acts against fungi, yeasts and molds.
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?