131326
Pentachlorobenzene
96%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
275-277 °C (lit.)
Punto di fusione
84-87 °C (lit.)
Densità
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H6268-5G | 4061833800539 |
H6268-10G | |
H6268-1G | 4061833800522 |
H6268-25G | |
131326-100G | 4061832674650 |
131326-5G | 4061832674667 |