Documenti fondamentali
27228
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. sigillo × spessore
20 mm × 3.2 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)