Documenti fondamentali
1.09088
Millipore
Coperchio perforato per MAS-100NT, 400 fori x 0,7 mm
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco®
Sinonimo/i:
Coperchio perforato, Testa di campionamento, testa perforata
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiali
aluminum lid
agenzia
non-compendial
Nome Commerciale
MAS-100®
Caratteristiche
no. of holes 400 autoclavable
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. fori
0.7 mm
applicazioni
air monitoring
food and beverages
Compatibilità
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 Eco®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Il coperchio perforato con 400 fori da 0,7 mm è realizzato in alluminio anodizzato. Può essere utilizzato con tutti i campionatori d′aria microbica portatili MAS ed è stato concepito appositamente per il modello MAS-100 Eco. Il setaccio del tappo perforato è situato al cuore del campionatore d′aria. Ogni foro deve avere lo stesso diametro e la stessa lunghezza per accelerare correttamente l′aria aspirata. Lo spessore di 3 mm del setaccio garantisce un getto di impatto ben definito. La velocità di impatto definisce l′efficienza del campionamento fisico. Il valore di cut-off D50 (la grandezza delle particelle a cui il 50% delle particelle impatta l′agar per inerzia e l′altro 50% viene scaricato nell′aria) deve essere identico tra i fori e tra i coperchi. Per questo motivo, i setacci sono sottoposti a un rigoroso processo di controllo qualità. Il setaccio, provvisto di 400 fori con diametro di 0,7 mm, fornisce una velocità di impatto di circa 11 m/s con una portata di 100 l/min. Questa velocità di impatto offre un′elevata efficienza fisica, ovvero un′efficienza di campionamento superiore al 50% delle piccole particelle con grandezza inferiore a 1,621 μm (D50), consentendo la sopravvivenza dei microorganismi durante l′impatto sulla superficie di agar. Il coperchio perforato in alluminio può essere passato in autoclave e disinfettato con tutti i disinfettanti compatibili con l′alluminio anodizzato per evitare falsi risultati positivi nelle camere bianche di alto grado. Questo permette di utilizzare un nuovo coperchio per ogni posizione di campionamento o ogni lotto di produzione. È inoltre possibile utilizzare alcuni coperchi mentre gli altri sono inaccessibili perché sottoposti al processo di sterilizzazione. L′efficienza di campionamento dello strumento deve restare invariata indipendentemente dal coperchio utilizzato. I nostri coperchi perforati consentono l′utilizzo di diversi coperchi dotati dello stesso tipo di setaccio sul campionatore d′aria MAS senza necessità di nuova calibrazione.
Applicazioni
Il coperchio perforato con setaccio dotato di 400 fori da 0,7 mm viene adoperato per la ricerca di microrganismi nell′aria con i campionatori d′aria MAS-100 portatili e in particolare con il modello MAS-100 Eco. I campionatori microbiologici dell′aria sono ampiamente utilizzati nel settore farmaceutico e cosmetico, nonché in ambito alimentare e ambientale. Inoltre, il capitolo 797 della USP richiede il campionamento attivo dell′aria nelle aree di livello 5 o superiore per le farmacie galeniche.
Linkage
Sostituisce: 1.09088.0002
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13