Documenti fondamentali
27222-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × apertura
13 mm × 6.4 mm
Raccordi
thread for 13
Compatibilità
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27222-U4061826144060