27226
Stoppers
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
red rubber
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
13 mm
Diam. setto
13 mm
Compatibilità
for use with 7 mL screw top vials
Descrizione generale
Red rubber stoppers are generally used to seal samples in vials.
Applicazioni
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)