Documenti fondamentali
YSAM
Sigma-Aldrich
Yeast
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.26
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3