Y1376
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without leucine
Sinonimo/i:
Synthetic Yeast Growth Media
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Amino acids: All standard amino acids except for leucine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Altre note
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Technical Article on yeast media. Yeasts are eukaryotic microorganisms whose genomes have been comprehensively studied and some have been sequenced.
The development of genetic engineering and cloning has opened many possibilities of expression and isolation of heterologous proteins for research purposes. Considerable advances in technology have enabled expression and isolation of recombinant proteins in large scale.
Protocolli
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.